Learn More
Bel-Art™ Dispositivos de sujeción de repuesto SP Scienceware™ para pipetas Pipette Pump™
Agarre las pipetas de forma segura. Los dispositivos de sujeción de repuesto Bel-Art™ SP Scienceware™ son pinzas de caucho de silicona que se utilizan con las bombas de pipeta Bel-Art™ para un pipeteo seguro, preciso y sin problemas con un funcionamiento sencillo con una sola mano.
Marca: Bel-Art™ H93789-0080
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
Descripción
- Para su uso con el pipeteador Pipette Pump con aspiración con émbolo y ruedecilla
- Las pipetas encajan con facilidad en estos dispositivos de sujeción cónicos flexibles
- Los dispositivos de sujeción de repuesto se ajustan a varios tamaños/colores de modelos de Pipette Pump en caso de pérdida o daño
- El caucho de silicona es resistente a ácidos y álcalis
- Desmonte las piezas para su limpieza; el dispositivo de sujeción no debe esterilizarse en autoclave
Especificaciones
No esterilizable en autoclave | |
Caucho de silicona | |
Puntos de sujeción de repuesto | |
Pipeteador de bomba de pipeta de 10 ml |