Learn More
Bel-Art™ Dispositivos de sujeción de repuesto SP Scienceware™ para pipetas Pipette Pump™
Agarre las pipetas de forma segura. Los dispositivos de sujeción de repuesto Bel-Art™ SP Scienceware™ son pinzas de caucho de silicona que se utilizan con las bombas de pipeta Bel-Art™ para un pipeteo seguro, preciso y sin problemas con un funcionamiento sencillo con una sola mano.
9.70€ - 12.35€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Material Caucho de silicona
Tipo Puntos de sujeción de repuesto
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Para utilizar con (equipo) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Para utilizar con (equipo) Precio Cantidad y disponibilidad  
15338740
Ver documentos Detalles de la promoción
Bel-Art™
H93789-0080
Pipeteador de bomba de pipeta de 10 ml
12.35€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 05-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
15318750
Ver documentos Detalles de la promoción
Bel-Art™
H93789-0070
Pipeteador de bomba de 2 ml
9.70€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 05-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Para su uso con el pipeteador Pipette Pump con aspiración con émbolo y ruedecilla
  • Las pipetas encajan con facilidad en estos dispositivos de sujeción cónicos flexibles
  • Los dispositivos de sujeción de repuesto se ajustan a varios tamaños/colores de modelos de Pipette Pump en caso de pérdida o daño
  • El caucho de silicona es resistente a ácidos y álcalis
  • Desmonte las piezas para su limpieza; el dispositivo de sujeción no debe esterilizarse en autoclave
Especificaciones
Especificaciones
No esterilizable en autoclave
Caucho de silicona
Puntos de sujeción de repuesto