Learn More
Bel-Art™ Gradillas para tubos de radioinmunoensayo SP Scienceware™
Organice más de 100 muestras con una gradilla
Marca:  Bel-Art™ F18872-0000
Detalles adicionales : Peso : 0.94500kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15520102
  • 107.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 06-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Organice más de 100 muestras con una gradilla
  • Las gradillas de polipropileno proporcionan un método práctico de pipeteo, así como el almacenamiento de un gran número de muestras
  • Utilice hileras alternas y rote los tubos para mantener fácilmente el registro del último tubo que se haya llenado
  • Adecuadas para su uso en laboratorios clínicos para almacenar muestras
  • Esterilizables en autoclave con vapor a 121 °C (250 °F).
Especificaciones
Especificaciones
Tubos (16 a 20 mm)
120
33,5 cm
26 cm
8,9 cm
20 mm
Polipropileno
13,25 x 10,25 x 3,5 pulg (33,5 x 26 x 8,9 cm)
13,25 in
10,25 in
3,5 in