Learn More
Bel-Art™ Gradillas para tubos de radioinmunoensayo SP Scienceware™
Organice más de 100 muestras con una gradilla
98.70€ - 107.00€
Código de producto | Marca | Admite | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Admite | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15510102
|
Bel-Art™
F18871-0000 |
Tubos (13 a 16 mm) |
101.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 19-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15520102
|
Bel-Art™
F18872-0000 |
Tubos (16 a 20 mm) |
107.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15500102
|
Bel-Art™
F18870-0000 |
Tubos (10 a 13 mm) |
98.70€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Organice más de 100 muestras con una gradilla
- Las gradillas de polipropileno proporcionan un método práctico de pipeteo, así como el almacenamiento de un gran número de muestras
- Utilice hileras alternas y rote los tubos para mantener fácilmente el registro del último tubo que se haya llenado
- Adecuadas para su uso en laboratorios clínicos para almacenar muestras
- Esterilizables en autoclave con vapor a 121 °C (250 °F).
Especificaciones
Polipropileno |