Learn More
Bel-Art™ Gradillas para tubos de ensayo de alambre SP Scienceware™ Poxygrid™: 20-25 mm
Las gradillas de cable de acero resistentes a la corrosión y a productos químicos (disolventes orgánicos, sales, ácidos débiles y álcalis débiles) están recubiertas con epoxi con curado térmico
Marca: Bel-Art™ F18774-0160
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
Descripción
Las gradillas de cable de acero resistentes a la corrosión y a productos químicos (disolventes orgánicos, sales, ácidos débiles y álcalis débiles) están recubiertas con epoxi con curado térmico
- Resistentes a un intervalo de temperatura de -223 °C (-369 °F) a 121 °C (250 °F)
- Consta de orificios cuadrados, tres cubiertas, un fondo de rejilla ranurado y bordes reforzados de resistencia superior
- Los revestimientos de epoxi no se ven afectados por disolventes orgánicos, sales, ácidos débiles y álcalis débiles
- Capacidad de almacenamiento de 40 y 60 tubos
- Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Rack para tubos de ensayo | |
Azul | |
Acero con revestimiento de epoxi | |
11,62 x 7,37 x 3,25 pulg (295 x 187 x 83 mm) | |
11,62 in | |
7,37 in | |
3,25 in |
Esterilizable en autoclave | |
Tubos (20 a 25 mm) | |
60 | |
295 mm | |
187 mm | |
83 mm | |
25 mm |