Learn More
Bel-Art™ Gradillas para tubos de ensayo de alambre SP Scienceware™ Poxygrid™: 20-25 mm
Las gradillas de cable de acero resistentes a la corrosión y a productos químicos (disolventes orgánicos, sales, ácidos débiles y álcalis débiles) están recubiertas con epoxi con curado térmico
42.55€ - 49.20€
Especificaciones
Tipo de producto | Rack para tubos de ensayo |
---|---|
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
Color | Azul |
Admite | Tubos (20 a 25 mm) |
Material | Acero con revestimiento de epoxi |
Código de producto | Marca | Posiciones | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Posiciones | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15580032
|
Bel-Art™
F18772-0001 |
40 |
42.55€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
13452509
|
Bel-Art™
F18774-0160 |
60 |
49.20€
paquete de 24 |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Las gradillas de cable de acero resistentes a la corrosión y a productos químicos (disolventes orgánicos, sales, ácidos débiles y álcalis débiles) están recubiertas con epoxi con curado térmico
- Resistentes a un intervalo de temperatura de -223 °C (-369 °F) a 121 °C (250 °F)
- Consta de orificios cuadrados, tres cubiertas, un fondo de rejilla ranurado y bordes reforzados de resistencia superior
- Los revestimientos de epoxi no se ven afectados por disolventes orgánicos, sales, ácidos débiles y álcalis débiles
- Capacidad de almacenamiento de 40 y 60 tubos
- Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Rack para tubos de ensayo | |
Azul | |
Acero con revestimiento de epoxi | |
3,25 in |
Esterilizable en autoclave | |
Tubos (20 a 25 mm) | |
83 mm | |
25 mm |