Learn More
Bel-Art™ Gradillas para tubos de ensayo de alambre SP Scienceware™ Poxygrid™: 18-20 mm
Las gradillas de cable de acero resistentes a la corrosión y a productos químicos (disolventes orgánicos, sales, ácidos débiles y álcalis débiles) están recubiertas con epoxi con curado térmico
Marca: Bel-Art™ F18762-0001
38.67 EUR hasta el 2024-04-26
Use el código promocional "21699" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.22748kg
Descripción
- Resistentes a un intervalo de temperatura de -223 °C (-369 °F) a 121 °C (250 °F)
- Consta de orificios cuadrados, tres cubiertas, un fondo de rejilla ranurado y bordes reforzados de resistencia superior
- Los revestimientos de epoxi no se ven afectados por disolventes orgánicos, sales, ácidos débiles y álcalis débiles
- Capacidad de almacenamiento de 40 a 108 tubos (cinco diámetros diferentes de tubos de ensayo)
- Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Rack para tubos de ensayo | |
Azul | |
Acero con revestimiento de epoxi | |
9,6 x 4,25 x 3,25 pulg (243 x 110 x 83 mm) | |
9,6 in | |
4,25 in | |
3,25 in |
Esterilizable en autoclave | |
Tubos (16 a 20 mm) | |
40 | |
243 mm | |
110 mm | |
83 mm | |
20 mm |