Learn More
Bel-Art™ Gradillas para tubos de ensayo de alambre SP Scienceware™ Poxygrid™: 18-20 mm
Las gradillas de cable de acero resistentes a la corrosión y a productos químicos (disolventes orgánicos, sales, ácidos débiles y álcalis débiles) están recubiertas con epoxi con curado térmico
40.80€ - 46.90€
Especificaciones
Tipo de producto | Rack para tubos de ensayo |
---|---|
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
Admite | Tubos (16 a 20 mm) |
Material | Acero con revestimiento de epoxi |
Longitud (imperial) | 9,6 in |
Código de producto | Marca | Color | Posiciones | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | Posiciones | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
15510032
|
Bel-Art™
F18762-0002 |
Amarillo | 40 |
42.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15590022
|
Bel-Art™
F18762-0000 |
Verde | 40 |
40.80€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15540032
|
Bel-Art™
F18764-0001 |
Azul | 80 |
46.90€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15500032
|
Bel-Art™
F18762-0001 |
Azul | 40 |
41.20€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Resistentes a un intervalo de temperatura de -223 °C (-369 °F) a 121 °C (250 °F)
- Consta de orificios cuadrados, tres cubiertas, un fondo de rejilla ranurado y bordes reforzados de resistencia superior
- Los revestimientos de epoxi no se ven afectados por disolventes orgánicos, sales, ácidos débiles y álcalis débiles
- Capacidad de almacenamiento de 40 a 108 tubos (cinco diámetros diferentes de tubos de ensayo)
- Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Rack para tubos de ensayo | |
Tubos (16 a 20 mm) | |
9,6 in | |
3,25 in |
Esterilizable en autoclave | |
Acero con revestimiento de epoxi | |
83 mm | |
20 mm |