Learn More
Bel-Art™ Válvulas de pinza SP Scienceware™
Apriete el cuerpo de la válvula de silicona suave para permitir el flujo y liberar presión para suspender el flujo, sin goteo
Marca: Bel-Art™ F30848-0005
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
Descripción
- Resiste aproximadamente 16 libras de presión
- Fabricadas con PTFE, acero inoxidable y polipropileno para una resistencia química máxima
- Esterilizables en autoclave con vapor a 121 °C (250 °F).
Especificaciones
Esterilizable en autoclave | |
Válvula de pinza | |
Silicona, caucho, polipropileno | |
Encaja en tubos con un diámetro interno Entre 7,9 y 9,5 mm |