Learn More
Bel-Art™ Válvulas de pinza SP Scienceware™
Apriete el cuerpo de la válvula de silicona suave para permitir el flujo y liberar presión para suspender el flujo, sin goteo
38.75€ - 39.75€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
---|---|
Tipo | Válvula de pinza |
Material | Silicona, caucho, polipropileno |
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12868110
|
Bel-Art™
F30848-0004 |
Flujo por gravedad, frasco de aspiración |
38.75€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12878110
|
Bel-Art™
F30848-0005 |
Encaja en tubos con un diámetro interno Entre 7,9 y 9,5 mm |
39.75€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Resiste aproximadamente 16 libras de presión
- Fabricadas con PTFE, acero inoxidable y polipropileno para una resistencia química máxima
- Esterilizables en autoclave con vapor a 121 °C (250 °F).
Especificaciones
Esterilizable en autoclave | |
Válvula de pinza | |
Silicona, caucho, polipropileno |