Learn More
Bel-Art™ Barras de agitación magnética SP Scienceware™ Spinbar™ de forma ovalada
Diseñadas para su uso en recipientes de fondo redondo
Marca: Bel-Art™ F37130-0003
32.34 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21656" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
- Proporcionan su propio punto de pivote sin un anillo separado o sin cambios bruscos en el contorno debido a una rotación sin restricciones
- Contacto mínimo cuando se utiliza en recipientes de plástico
- El imán está encapsulado en PTFE de Teflon™ con forma ovalada con aprobación de la FDA y Clase VI de la Farmacopea Estadounidense, excepto por los tres tamaños más pequeños que integran un imán cilíndrico encapsulado en PTFE de Teflon con forma ovalada
- Fabricados en una instalación conforme a ISO 9001:2015 con certificación de SGS
- Uso seguro en autoclave
Especificaciones
19,1mm | |
0,75 in | |
Blanco | |
Imán Alnico, PTFE (politetrafluoroetileno) | |
Sí | |
76 mm |
2,99 in | |
76 x 19,1mm | |
1 | |
Agitación en recipientes de fondo redondo | |
ISO 9001:2015 | |
Huevo |