Learn More
Bel-Art™ Depósitos de pipeteado desechables SP Scienceware™
Depósito de pipeteado de plástico desechable y económico. Los depósitos de pipeteado desechables SP Scienceware™ incluyen un amplio espacio para todo tipo de pipeteadores.
Marca: Bel-Art™ F37877-0000
Detalles adicionales : Peso : 0.62000kg
Descripción
Tanque 100mL estándar• Tanque 100mL estándar
• PS, el lote
Especificaciones
100 ml | |
Plastic | |
Depósito de pipeteado | |
3.17 cm | |
15.54 cm | |
3.62 in. | |
Sí |
15.54 x 9.19 x 3.17cm (6.12 x 3.62 x 1.25 pulg) | |
Non-sterile | |
1.25 pulg | |
6.12 in. | |
A granel | |
9.19 cm |