Learn More
Bel-Art™ Depósitos de pipeteado desechables SP Scienceware™
Depósito de pipeteado de plástico desechable y económico. Los depósitos de pipeteado desechables SP Scienceware™ incluyen un amplio espacio para todo tipo de pipeteadores.
77.55€ - 99.90€
Especificaciones
Capacidad (métrico) | 100 ml |
---|---|
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 6.12 x 3.62 x 1.25 in. (15.54 x 9.19 x 3.17cm) |
Material | Plastic |
Tipo | Pipetting Reservoir |
Altura (imperial) | 1.25 pulg |
Código de producto | Marca | Esterilidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Esterilidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11791536
|
Bel-Art™
F37877-0000 |
Non-sterile | A granel |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
10015240
|
Bel-Art™
F37877-0001 |
Sterile | Individually Wrapped |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
Description
- Amplio espacio para todo tipo de pipeteadores
- Se utilizan durante pipeteos multicanal prolongados en placas de micropocillos, minitubos, tubos Cube 2ube™ y bloques de pocillos profundos
- 100 ml de capacidad
Specifications
100 ml | |
Plastic | |
1.25 pulg | |
6.12 in. | |
3.62 in. | |
Sí |
6.12 x 3.62 x 1.25 in. (15.54 x 9.19 x 3.17cm) | |
Pipetting Reservoir | |
3.17 cm | |
15.54 cm | |
9.19 cm |