Learn More
Bel-Art™ Depósitos de pipeteado desechables SP Scienceware™
Depósito de pipeteado de plástico desechable y económico. Los depósitos de pipeteado desechables SP Scienceware™ incluyen un amplio espacio para todo tipo de pipeteadores.
Marca: Bel-Art™ F37877-0001
Detalles adicionales : Peso : 1.50000kg
Descripción
- Amplio espacio para todo tipo de pipeteadores
- Se utilizan durante pipeteos multicanal prolongados en placas de micropocillos, minitubos, tubos Cube 2ube™ y bloques de pocillos profundos
- 100 ml de capacidad
Especificaciones
100 ml | |
Plastic | |
Pipetting Reservoir | |
3.17 cm | |
15.54 cm | |
3.62 in. | |
Sí |
6.12 x 3.62 x 1.25 in. (15.54 x 9.19 x 3.17cm) | |
Sterile | |
1.25 pulg | |
6.12 in. | |
Individually Wrapped | |
9.19 cm |