Learn More
SP Bel-Art™ Bel-Art Products Sterileware Pharma Scoops
Ideal for both production work and laboratory use, Pharma Scoops are used by pharmaceutical, food, cosmetic, and chemical companies
Marca:  SP Bel-Art™ F36910-2500
Detalles adicionales : Peso : 299.00000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16866906
  • 216.00€ / paquete de 15
Fecha estimada de envío: 25-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • El color rojo brillante reduce la posibilidad de que se deje atrás accidentalmente en una muestra; puede servir como código para evitar la contaminación cruzada además de proporcionar un fondo de contraste para muestras de colores claros
  • La ubicación del asa en la parte superior evita que las manos se acerquen a la muestra
  • Fabricada con materiales conformes a la FDA y la UE; segura para uso alimentario, farmacológico y cosmético
  • Palas de poliestireno de alto impacto (HIPS) selladas por calor en bolsas de polietileno individuales
  • Esterilizado mediante irradiación gamma (SAL 10^-6)
  • Lote estampado para un seguimiento preciso; se entrega con un certificado de procesamiento para esterilización
Especificaciones
Especificaciones
2500 mL
15/paq.
14,8 cm
Rojo
21 x 16,6 x 12,2 cm