Learn More
SP Bel-Art™ Bel-Art Products Sterileware Pharma Scoops
Ideal for both production work and laboratory use, Pharma Scoops are used by pharmaceutical, food, cosmetic, and chemical companies
212.00€ - 477.00€
Especificaciones
Color Rojo
Ver más especificaciones
Productos 7
Código de producto Marca Capacidad (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Capacidad (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
16806906
Ver documentos Detalles de la promoción
SP Bel-Art™
F36910-0030
30 mL
212.00€
paquete de 100
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 13-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
16816906
Ver documentos Detalles de la promoción
SP Bel-Art™
F36910-0060
60 mL
250.00€
paquete de 100
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
16826906
Ver documentos Detalles de la promoción
SP Bel-Art™
F36910-0125
125 mL
365.00€
paquete de 100
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
16836906
Ver documentos Detalles de la promoción
SP Bel-Art™
F36910-0250
250 mL
421.00€
paquete de 85
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 13-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
16846906
Ver documentos Detalles de la promoción
SP Bel-Art™
F36910-0500
500 mL
477.00€
paquete de 50
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 24-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
16856906
Ver documentos Detalles de la promoción
SP Bel-Art™
F36910-1000
1000 mL
300.00€
paquete de 25
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
16866906
Ver documentos Detalles de la promoción
SP Bel-Art™
F36910-2500
2500 mL
216.00€
paquete de 15
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 13-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Bright red color reduces chance of scoop being left behind in a sample; can serve as code to avoid cross contamination; can provide contrasting background for light colored samples
  • High handle location keeps hand further from sample
  • Made from FDA and EU conforming materials; safe for food, drug and cosmetic use
  • High impact polystyrene (HIPS) scoops heat sealed in individual polyethylene bags
  • Gamma irradiated sterile (SAL 10^-6)
  • Lot stamped for accurate tracing; shipped with a Certificate of Processing for Sterilization
Especificaciones
Especificaciones
Rojo