missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BD Rat Activation Compensation Set
Used with the Rat T lymphocyte Cocktail or the Rat T/B/NK Cell Cocktail for instrument compensation
718.00€
Especificaciones
Aplicaciones | Flow Cytometry |
---|---|
Clasificación | Monoclonal |
Conjugado | FITC/APC/PE |
Especie del huésped | Rat |
Estado normativo | RUO |
Includes: 558517
CD3 APC, CD4 PE, CD8 FITC.
558512
CD3 APC, CD25 PE, RT1B FITC.
Código de producto | Marca | Conjugado | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Conjugado | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
15849448
|
BD
558512 |
FITC/APC/PE | 20 Tests |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
Descripción
Flow Cytometry
Especificaciones
Flow Cytometry | |
FITC/APC/PE | |
RUO | |
Affinity Purified |
Monoclonal | |
Rat | |
IgG1 κ | |
Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze. |