Learn More
BD BV480 Mouse Anti-Human IgM
IgM is an important component in the first line of defense against foreign pathogens, but may also play a role in autoimmune diseases. BD Horizon™ BV480 Mouse Anti-Human IgM monomers consist of two light and two heavy chains. Unlike the heavy chain of an IgG antibody which contains 3 constant Ig domains, the μ heavy chain of IgM contains 4 constant Ig domains.
Marca: BD 566153
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
Con un ex Max de 436 nm y Em Max a 478 nm, BD Horizon™ BV480 puede ser excitado por el láser violeta y detectado en el juego de filtros BD Horizon™ BV510 (525/40 nm)Especificaciones
BV480 de IgM de ratón antihumana | |
Citometría de flujo | |
BV480 | |
Almacenar sin diluir en 4 °C |
25 pruebas | |
Prueba de control de calidad: Humano | |
5 μl | |
Solución acuosa tamponada que contiene BSA y ≤0,09 % de azida sódica |