missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BD BV480 Mouse Anti-Human IgM
IgM is an important component in the first line of defense against foreign pathogens, but may also play a role in autoimmune diseases. BD Horizon™ BV480 Mouse Anti-Human IgM monomers consist of two light and two heavy chains. Unlike the heavy chain of an IgG antibody which contains 3 constant Ig domains, the μ heavy chain of IgM contains 4 constant Ig domains.
363.00€ - 965.00€
Especificaciones
Tipo de producto | BV480 de IgM de ratón antihumana |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Citometría de flujo |
Reactividad cruzada | Prueba de control de calidad: Humano |
Formulario | BV480 |
Volumen de muestra | 5 μl |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15884789
|
BD
566153 |
25 pruebas |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15814789
|
BD
566146 |
100 pruebas |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
- With an Ex Max of 436nm and Em Max at 478nm, BD Horizon™ BV480 can be excited by the violet laser and detected in the BD Horizon™ BV510 (525/40nm) filter set
- BV480 has less spillover into the BV605 detector and, in general, is brighter than BV510
Especificaciones
BV480 de IgM de ratón antihumana | |
Prueba de control de calidad: Humano | |
5 μl | |
Solución acuosa tamponada que contiene BSA y ≤0,09 % de azida sódica |
Citometría de flujo | |
BV480 | |
Almacenar sin diluir en 4 °C |