Learn More
BD BV480 Mouse Anti-Human CD28
The CD28.2 monoclonal antibody specifically binds to CD28, a 44kDa homodimeric transmembrane glycoprotein present on most mature T cells, thymocytes and plasma cells. BD Horizon™ BV480 Mouse Anti-Human CD28 is a costimulatory receptor that binds CD80 and CD86 as ligands and plays a very important role in T cell-B cell interactions.
Marca: BD 566173
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
- Con un ex Max de 436 nm y Em Max a 478 nm, BD Horizon™ BV480 puede ser excitado por el láser violeta y detectado en el juego de filtros BD Horizon™ BV510 (525/40 nm)
- BV480 tiene menos derrame en el detector BV605 y, en general, es más brillante que BV510
Especificaciones
CD28 de ratón antihumano BV480 | |
Citometría de flujo | |
BV480 | |
Almacenar sin diluir a 4 °C | |
Solución acuosa tamponada que contiene BSA y ≤0,09 % de azida sódica |
25 pruebas | |
Prueba de control de calidad: Humano | |
5 μl | |
940 |