missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BD BV480 Mouse Anti-Human CD28
The CD28.2 monoclonal antibody specifically binds to CD28, a 44kDa homodimeric transmembrane glycoprotein present on most mature T cells, thymocytes and plasma cells. BD Horizon™ BV480 Mouse Anti-Human CD28 is a costimulatory receptor that binds CD80 and CD86 as ligands and plays a very important role in T cell-B cell interactions.
410.00€ - 595.00€
Especificaciones
Tipo de producto | CD28 de ratón antihumano BV480 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Citometría de flujo |
Reactividad cruzada | Prueba de control de calidad: Humano |
Formulario | BV480 |
Volumen de muestra | 5 μl |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15884809
|
BD
566173 |
25 pruebas |
410.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 21-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15884749
|
BD
566110 |
100 pruebas |
595.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 21-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- With an Ex Max of 436nm and Em Max at 478nm, BD Horizon™ BV480 can be excited by the violet laser and detected in the BD Horizon™ BV510 (525/40nm) filter set
- BV480 has less spillover into the BV605 detector and, in general, is brighter than BV510
Especificaciones
CD28 de ratón antihumano BV480 | |
Prueba de control de calidad: Humano | |
5 μl | |
940 |
Citometría de flujo | |
BV480 | |
Almacenar sin diluir a 4 °C | |
Solución acuosa tamponada que contiene BSA y ≤0,09 % de azida sódica |