Learn More
BD Antisueros y antígenos de control de calidad para Salmonella O de Difco™
Marca:  BD 229511
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11782904
  • 120.74€ / 3 ml
Fecha estimada de envío: 06-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Alertas:
The products indicated contain mercury. Don't put products containing mercury in the trash. Products containing mercury are to be recycled or disposed of as hazardous waste. Products containing mercury may be regulated by Local, State, or Federal Laws. Some products containing mercury are not available for sale in some states.
Descripción
Descripción
Las especies de Salmonella causan una variedad de enfermedades humanas llamadas salmonelosis. El rango de la enfermedad va desde una gastroenteritis leve autolimitante hasta formas más graves, posiblemente con bacteriemia o fiebre tifoidea, que pueden poner en peligro la vida. Por lo tanto, el diagnóstico y la identificación del serotipo correcto son esenciales. Estos antisueros ayudan a detectar tales serotipos y los antígenos de control de calidad comprueban su rendimiento.
  • Antisueros policlonales liofilizados de conejo
  • Polivalente, específico para antígenos somáticos
  • Las reacciones cruzadas son posibles porque los serogrupos pueden compartir antígenos de grupos no principales
  • Cuando se rehidrata correctamente y se utiliza como se recomienda, cada vial contiene suficiente reactivo para 60 pruebas
  • Para uso diagnóstico in vitro
  • Contiene aproximadamente 0,2 % de azida sódica como conservante
Especificaciones
Especificaciones
Para uso diagnóstico in vitro
Antisuero de Salmonella O Grupo D1 Factor 1, 9, 12
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • 3ML SALMONELLA O ANTI GRP D1 (+2-8C)
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P330-Enjuagarse la boca.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: sodium azide