Learn More
- Home
- Products
- Consumibles de control de la calidad microbiológica
- Antisueros de Salmonella
- BD Antisueros y antígenos de control de calidad para Salmonella O de Difco™
BD Antisueros y antígenos de control de calidad para Salmonella O de Difco™
Código de producto. p-3201178| Código de producto. | Tipo de producto | unitSize |
|---|---|---|
| 11768153 | Antisuero para Salmonella O, Grupo M, Factor 28 | 3 ml |
| 11788153 | Antisuero para Salmonella O, Grupo N, Factor 30 | 3 ML |
| 11758153 | Antisuero para Salmonella O, Grupo J, Factor 17 | 3 ml |
| 17312361 | Antisuero de Salmonella O Grupo G Factores 13, 22 | cada uno |
| 17322361 | Antisuero de Salmonella O Grupo H Factores 1, 6, 14, 24, 25 | cada uno |
| 11742804 | Antisuero de Salmonella O Grupo O Factor 35 | 3 ml |
| 11792844 | Antisuero de Salmonella O Factor 14 | 3 ML |
| 11722804 | Antisuero de Salmonella O Grupo L Factor 21 | 3 ml |
| 11782904 | Antisuero de Salmonella O Grupo D1 Factor 1, 9, 12 | 3 ml |
| 11792734 | Factor antisuero 10 de Salmonella O, grupo E1 | 3 ml |
| 11702744 | Factor antisuero 15 de Salmonella O, grupos E2 y E3 | 3 ml |
| 11712744 | Factor antisuero 19 de Salmonella O, grupo E4 | 3 ML |
| 17302361 | Antisuero de Salmonella O grupo F factor 11 | cada uno |
| 11748153 | Factor antisuero 34 de Salmonella O, grupo E3 | 3 ml |
| 11732814 | Antisuero de Salmonella O Poly B, Grupos C1, C2, F, G y H | 3 ml |
| 11772804 | Antisuero de Salmonella O Poly A, Grupos A, B, D, E1, E2, E3, E4 y L | 3 ml |
| 11742814 | Antisuero de Salmonella O Poly C, Grupos I, J, K, M, N y O | 3 ml |
| 11752814 | Antisuero de Salmonella O Poly D, Grupos P, Q, R, S, T y U | 3 ml |
| 11762814 | Antisuero de Salmonella O Poly E, Grupos V, W, X, Y y Z | 3 ml |
| 11742844 | Antisuero de Salmonella O Poly F, grupos 51-55 | 3 ml |
| 11702854 | Antisuero de Salmonella O Factor 20 | 3 ml |
| 11772844 | Antisuero de Salmonella O Factor 4, Grupo B | 3 ml |
| 11752844 | Antisuero de Salmonella O Poly G, grupos 56 a 61 | 3 ml |
| 11782844 | Antisuero de Salmonella O Factor 5, Grupo B | 3 ml |
| 11752854 | Factor antisuero 23 de Salmonella O, grupo G2 | 3 ml |
| 11742854 | Factor antisuero 22 de Salmonella O, grupo G1 | 3 ml |
| 11772854 | Antisuero de Salmonella O Factor 27 | 3 ml |
| 11792874 | Antisuero de Salmonella O Factor 2 | 3 ml |
| 11702884 | Antisuero de Salmonella O factores 4, 5, grupo B | 3 ml |
| 11722884 | Factor antisuero 8 de Salmonella O, grupos C2 y C3 | 3 ml |
| 11732884 | Antisuero de Salmonella O Factor 9, Grupo D | 3 ml |
| 11792904 | Antisuero de «Salmonella» O grupo E1 factor 3, 10 | 3 ml |
| 17342361 | Antisuero de salmonela O Grupo E, Factores 1, 3, 10, 15, 19, 34 | cada uno |
Código de producto. 11768153
Marca: BD 211781
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Descripción
Las especies de Salmonella causan una variedad de enfermedades humanas llamadas salmonelosis. El rango de la enfermedad va desde una gastroenteritis leve autolimitante hasta formas más graves, posiblemente con bacteriemia o fiebre tifoidea, que pueden poner en peligro la vida. Por lo tanto, el diagnóstico y la identificación del serotipo correcto son esenciales. Estos antisueros ayudan a detectar tales serotipos y los antígenos de control de calidad comprueban su rendimiento.
- Antisueros policlonales liofilizados de conejo
- Polivalente, específico para antígenos somáticos
- Las reacciones cruzadas son posibles porque los serogrupos pueden compartir antígenos de grupos no principales
- Cuando se rehidrata correctamente y se utiliza como se recomienda, cada vial contiene suficiente reactivo para 60 pruebas
- Para uso diagnóstico in vitro.
- con aproximadamente 0,2 % de azida sódica como conservante
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Para uso diagnóstico in vitro. |
| Tipo de producto | Antisuero para Salmonella O, Grupo M, Factor 28 |