Learn More
BD Antisueros y antígenos de control de calidad para Salmonella O de Difco™
Marca: BD 211781
Detalles adicionales : Peso : 0.00300kg
Alertas:
The products indicated contain mercury. Don't put products containing mercury in the trash. Products containing mercury are to be recycled or disposed of as hazardous waste. Products containing mercury may be regulated by Local, State, or Federal Laws. Some products containing mercury are not available for sale in some states.
Descripción
Las especies de Salmonella causan una variedad de enfermedades humanas llamadas salmonelosis. El rango de la enfermedad va desde una gastroenteritis leve autolimitante hasta formas más graves, posiblemente con bacteriemia o fiebre tifoidea, que pueden poner en peligro la vida. Por lo tanto, el diagnóstico y la identificación del serotipo correcto son esenciales. Estos antisueros ayudan a detectar tales serotipos y los antígenos de control de calidad comprueban su rendimiento.
- Antisueros policlonales liofilizados de conejo
- Polivalente, específico para antígenos somáticos
- Las reacciones cruzadas son posibles porque los serogrupos pueden compartir antígenos de grupos no principales
- Cuando se rehidrata correctamente y se utiliza como se recomienda, cada vial contiene suficiente reactivo para 60 pruebas
- Para uso diagnóstico in vitro
- Contiene aproximadamente 0,2 % de azida sódica como conservante
Especificaciones
Para uso diagnóstico in vitro | |
Antisuero para Salmonella O, Grupo M, Factor 28 |