Learn More
BD Difco™ Dehydrated Culture Media: Buffered Peptone Water Preenrichment
For injured Salmonella in food
170.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | ISO/DIS, 11014, BAM, CCAM, ISO, USDA |
---|---|
Contenido y almacenamiento | <30 °C |
Formulario | Deshidratado |
Tipo de medios | Agua de peptona |
Tipo de producto | Agua de peptona, tamponada |
Código de producto | Marca | Tipo de empaquetado | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo de empaquetado | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11748273
|
BD
218105 |
Frasco | 500 g |
170.00€
500 g |
Fecha estimada de envío: 23-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
Certifications
ISO/DIS, 11014, BAM, CCAM, ISO, USDA
Especificaciones
ISO/DIS, 11014, BAM, CCAM, ISO, USDA | |
Deshidratado | |
Agua de peptona, tamponada | |
Aislamiento de especies de «Salmonella» |
<30 °C | |
Agua de peptona | |
10 g/l de peptona, 5 g/l de cloruro sódico, 3,5 g/l de fosfato disódico, 1,5 g/l de fosfato monopotásico |