Learn More
BD Medios de cultivo deshidratados Difco™: Preenriquecimiento de agua de peptona tamponada
Código de producto. 11748273
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Tipo de empaquetado:
Frasco
Tamaño de la unidad:
500 g
Código de producto. Cantidad Tipo de empaquetado unitSize
11748273 500 g Frasco 500 g
1 options
Código de producto. 11748273 Proveedor BD N.º de proveedor 218105
For injured Salmonella in food
Certifications
ISO/DIS, 11014, BAM, CCAM, ISO, USDA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO/DIS, 11014, BAM, CCAM, ISO, USDA
Contenido y almacenamiento <30 °C
Formulario Deshidratado
Tipo de medios Agua de peptona
Tipo de producto Agua de peptona
Formulación 10 g/l de peptona, 5 g/l de cloruro sódico, 3,5 g/l de fosfato disódico, 1,5 g/l de fosfato monopotásico
Para utilizar con (aplicación) Aislamiento de especies de «Salmonella»
Tipo de empaquetado Frasco
Cantidad 500 g