Learn More
BD Medios de cultivo deshidratados Difco™: agar de infusión de cerebro y corazón
Para aislamiento de Aspergillus brasiliensis (niger) 16404, Escherichia coli 25922, Staphylococcus aureus 25923, Streptococcus pneumoniae 6305, Streptococcus pyogenes 19615
Marca: BD 241810
Detalles adicionales : CAS : 7558-79-4 Peso : 0.80000kg
Descripción
El agar BHI ha demostrado ser eficaz en el cultivo de una amplia variedad de microorganismos exigentes, incluyendo muchos tipos de patógenos, hongos y levaduras. También se usa con antibióticos añadidos para aislar hongos. Deriva sus nutrientes de la infusión de cerebro y corazón, peptona y componentes de dextrosa.
- Las peptonas y la infusión son fuentes de nitrógeno orgánico, carbono, azufre, vitaminas y elementos traza
- La dextrosa es una fuente de carbohidratos que los microorganismos utilizan por acción fermentativa
- El medio se tampona mediante el uso de fosfato disódico
- Para preparar la solución, suspender 52 g en 1 l de agua purificada
- pH (5,2% de solución, 25 °C): 7,4 ± 0,2
- Buena respuesta de cultivo con: Aspergillus brasiliensis (niger) 16404, Escherichia coli 25922, Staphylococcus aureus 25923, Streptococcus pneumoniae 6305, Streptococcus pyogenes 19615
Especificaciones
ISO 9000, AOAC, BAM, CCAM, COMPF, EPA, MCM9, SMD, SMWW, USDA | |
<30 °C | |
Agar BHI | |
Infusión de cerebro de ternera de 200 g 7,7 g/l, infusión de corazón de ternera a partir de 250 g 9,8 g/l, proteosa peptona 10 g/l, dextrosa 2 g/l, cloruro de sodio 5 g/l, fosfato disódico 2,5 g/l, agar 15 g/l | |
Balde |
Beige | |
Deshidratado | |
Agar de infusión de cerebro y corazón | |
Aislamiento de Aspergillus brasiliensis (niger) 16404, Escherichia coli 25922, Staphylococcus aureus 25923, Streptococcus pneumoniae 6305, Streptococcus pyogenes 19615 | |
2 kg |