Learn More
BD Agar de infusión de cerebro y corazón Difco™
Descripción
El agar BHI ha demostrado ser eficaz en el cultivo de una amplia variedad de microorganismos exigentes, incluyendo muchos tipos de patógenos, hongos y levaduras. También se usa con antibióticos añadidos para aislar hongos. Deriva sus nutrientes de la infusión de cerebro y corazón, peptona y componentes de dextrosa.
- Las peptonas y la infusión son fuentes de nitrógeno orgánico, carbono, azufre, vitaminas y elementos traza
- La dextrosa es una fuente de carbohidratos que los microorganismos utilizan por acción fermentativa
- El medio se tampona mediante el uso de fosfato disódico
- Para preparar la solución, suspender 52 g en 1 l de agua purificada
- pH (5,2% de solución, 25 °C): 7,4 ± 0,2
- Buena respuesta de cultivo con: Aspergillus brasiliensis (niger) 16404, Escherichia coli 25922, Staphylococcus aureus 25923, Streptococcus pneumoniae 6305, Streptococcus pyogenes 19615
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | ISO 9000, AOAC, BAM, CCAM, COMPF, EPA, MCM9, SMD, SMWW, USDA |
| Color | Beige |
| Contenido y almacenamiento | <30 °C |
| Formulario | Deshidratado |
| Tipo de medios | Agar BHI |
| Tipo de producto | Agar de infusión de cerebro y corazón |
| Formulación | Infusión de cerebro de ternera de 200 g 7,7 g/l, infusión de corazón de ternera a partir de 250 g 9,8 g/l, proteosa peptona 10 g/l, dextrosa 2 g/l, cloruro de sodio 5 g/l, fosfato disódico 2,5 g/l, agar 15 g/l |
| Para utilizar con (aplicación) | Aislamiento de Aspergillus brasiliensis (niger) 16404, Escherichia coli 25922, Staphylococcus aureus 25923, Streptococcus pneumoniae 6305, Streptococcus pyogenes 19615 |
| Tipo de empaquetado | Frasco |
| Cantidad | 500 g |