Learn More
BD BBL™ Mycoflask™ Prepared Tubed Media: BHI Broth
General-purpose liquid media used in the cultivation of fastidious and nonfastidious microorganisms, including aerobic and anaerobic bacteria, from a variety of clinical and nonclinical materials
13.00€ - 121.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | ISO/DIS, 11014, AOAC, BAM, CCAM, CLSI, CMPH2, COMPF, EPA, ISO, MCM9, SMD, SMWW, USDA |
---|---|
Color | Transparente |
Formulario | Líquido |
Origen de fabricación | Estados Unidos |
Tipo de medios | Caldo de infusión de cerebro y corazón |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11987245
|
BD
221813 |
5 ml, cartón de 100 tubos de tamaño K. |
121.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 12-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16678563
|
BD
221812 |
5 ml, 10/pack |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
- For cultures requiring prolonged incubation
- Contains 6.5% sodium chloride that differentiate enterococci from nonenterococcal group D streptococci
Especificaciones
ISO/DIS, 11014, AOAC, BAM, CCAM, CLSI, CMPH2, COMPF, EPA, ISO, MCM9, SMD, SMWW, USDA | |
Líquido | |
Caldo de infusión de cerebro y corazón | |
Cultivo de microorganismos fastidiosos y no fastidiosos |
Transparente | |
Estados Unidos | |
6 g/l de Infusión de cerebro y corazón (sólidos), 6 g/l de digerido péptico de tejido animal, 5 g/l de cloruro sódico, 3 g/l de dextrosa, 14,5 g/l de digerido pancreático de gelatina, 2,5 g/l de fosfato disódico |