Learn More
BD BBL™ Mycoflask™ Prepared Tubed Media: BHI Broth
General-purpose liquid media used in the cultivation of fastidious and nonfastidious microorganisms, including aerobic and anaerobic bacteria, from a variety of clinical and nonclinical materials
Marca: BD 221813
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
Descripción
- Para cultivos que requieren incubación prolongada
- Contiene cloruro de sodio al 6,5 % que diferencia los enterococos de los estreptococos de grupo D no enterocócicos
Especificaciones
ISO/DIS, 11014, AOAC, BAM, CCAM, CLSI, CMPH2, COMPF, EPA, ISO, MCM9, SMD, SMWW, USDA | |
Líquido | |
Caldo de infusión de cerebro y corazón | |
Cultivo de microorganismos fastidiosos y no fastidiosos | |
5 ml, cartón de 100 tubos de tamaño K. |
Transparente | |
Estados Unidos | |
6 g/l de Infusión de cerebro y corazón (sólidos), 6 g/l de digerido péptico de tejido animal, 5 g/l de cloruro sódico, 3 g/l de dextrosa, 14,5 g/l de digerido pancreático de gelatina, 2,5 g/l de fosfato disódico | |
Tubo K |