Learn More
BD Kit de sustrato AEC
El sustrato para peroxidasa es un cromógeno muy utilizado para tinción inmunohistoquímica e inmunotransferencias
Marca: BD 551951
Detalles adicionales : Peso : 0.11000kg Transport : UN number : 2265 Chem class : 3 Pack group : III
Alertas:
Contains Dimethylsulfoxide, Methanol, Urea Peroxide, 3-Amino-9-Ethylcarbazole, and N, N,Dimethylformamide which are considered as harmful.
Includes: Tampón AEC y cromógeno AEC
Descripción
Inmunohistoquímica, ELISPOT
Especificaciones
3 ml | |
Tinción inmunohistoquímica e inmunotransferencia, ELISPOT | |
10 placas, tampón AEC y cromógeno AEC | |
4 °C |
AEC | |
Sustrato AEC | |
7,2 | |
100 ml |
Seguridad y manipulación
- BD ELISPOT AEC Substrate Set
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Carcinogenicidad Categoría 1B
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Líquido inflamable Categoría 3
- Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
- Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H312-Nocivo en contacto con la piel.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- H350-Puede provocar cáncer.
- H360D-Puede dañar al feto.
- H371-Puede provocar daños en los órganos.
Consejos de prudencia
- P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
- P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P308+P311-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico/.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- P330-Enjuagarse la boca.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
- P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.
- P405-Guardar bajo llave.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: diemthyl formamide,3-amino-9-ethyl carbazole
Research Use Only