Learn More
Abnova™ BCL2L2 (Human) Recombinant Protein
Human BCL2L2 full-length ORF ( NP_004041.1, 1 a.a. - 193 a.a.) recombinant protein with GST-tag at N-terminal.
Marca:  Abnova™ H00000599-P01.10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16192171
  • 335.00€ / 10 microgramos
Fecha estimada de envío: 11-06-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • Sequence: MATPASAPDTRALVADFVGYKLRQKGYVCGAGPGEGPAADPLHQAMRAAGDEFETRFRRTFSDLAAQLHVTPGSAQQRFTQVSDELFQGGPNWGRLVAFFVFGAALCAESVNKEMEPLVGQVQEWMVAYLETRLADWIHSSGGWAEFTALYGDGALEEARRLREGNWASVRTVLTGAVALGALVTVGAFFASK
Especificaciones
Especificaciones
NP_004041.1
BCL2-like 2
125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
BCL2L2
GST
599
Wheat germ expression system
10 μg
BCL-W, BCLW, KIAA0271
Wheat Germ (in vitro)
50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer