missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BCAT2 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Especificaciones
Antígeno | BCAT2 |
---|---|
Concentración | 0.27 mg/mL |
Aplicaciones | Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
Clasificación | Polyclonal |
Conjugado | Unconjugated |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16826034
|
Proteintech
16417-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20 microlitros |
Fecha estimada de envío: 14-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16816034
|
Proteintech
16417-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150 microlitros |
Fecha estimada de envío: 14-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
This gene encodes a branched chain aminotransferase found in mitochondria. The encoded protein forms a dimer that catalyzes the first step in the production of the branched chain amino acids leucine, isoleucine, and valine. Multiple transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.Especificaciones
BCAT2 | |
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Rat, Human, Mouse | |
O15382, O35854, O35855 | |
12036, 587, 64203 | |
BCAT2 Fusion Protein Ag9573 | |
Primary | |
-20°C | |
BCAT2 |
0.27 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
BCAT2, ECA40, Placental protein 18, PP18 | |
Bcat2 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |