Learn More
Abnova™ BAX (Human) Recombinant Protein
Human BAX full-length ORF ( AAH14175, 1 a.a. - 192 a.a.) recombinant protein with GST-tag at N-terminal.
Marca:  Abnova™ H00000581-P01.25ug
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16112141
  • 508.00€ / 25 microgramos
Fecha estimada de envío: 13-06-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • Sequence: MDGSGEQPRGGGPTSSEQIMKTGALLLQGFIQDRAGRMGGEAPELALDPVPQDASTKKLSECLKRIGDELDSNMELQRMIAAVDTDSPREVFFRVAADMFSDGNFNWGRVVALFYFASKLVLKALCTKVPELIRTIMGWTLDFLRERLLGWIQDQGGWDGLLSYFGTPTWQTATIFVAGVLTASLTIWKKMG
Especificaciones
Especificaciones
AAH14175
BCL2-associated X protein
125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
BAX
GST
581
Wheat germ expression system
25 μg
BCL2L4
Wheat Germ (in vitro)
50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer