Learn More
Memmert™ ControlCOCKPIT con batería
Suministro de corriente ininterrumpido de toda la unidad de visualización (ControlCOCKPIT)
Marca:  Memmert™ ICO50C2
Detalles adicionales : Peso : 0.01100kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17190015
  • 979.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 17-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Documentación completa de todos los parámetros, incluso cuando hay un fallo de alimentación
  • El parámetro de CO2 se regula de forma continua
Especificaciones
Especificaciones
ICO50
ControlCOCKPIT