Learn More
Memmert™ ControlCOCKPIT con batería
Suministro de corriente ininterrumpido de toda la unidad de visualización (ControlCOCKPIT)
979.00€
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17129954
|
Memmert™
ICO150C2 |
ICO150 |
979.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 08-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17169984
|
Memmert™
ICO240C2 |
ICO240 |
979.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 08-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17190015
|
Memmert™
ICO50C2 |
ICO50 |
979.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 08-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17199914
|
Memmert™
ICO105C2 |
ICO105 |
979.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 08-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Garantiza la documentación completa de todos los parámetros en caso de corte en el suministro eléctrico
- El parámetro CO2 continúa estando regulado
Especificaciones
ControlCOCKPIT |