Learn More
Patrón de sustitutos de bases/neutros, SPEX CertiPrep™
Certificación ISO/IEC Guide 34 , material de referencia certificado según trazabilidad NIST
83.35€ - 107.00€
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
12779695
|
SPEX Certiprep
CLP90-SB5 |
5 mL | 5 ml de ampolla de vidrio con prescorda ámbar |
83.35€
5 ml |
Fecha estimada de envío: 25-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
12769695
|
SPEX Certiprep
CLP90-SB |
1 mL | 2 ml de ampolla de vidrio con prescorda ámbar |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
Descripción
Organic Standard manufactured for GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and other analytical instrumentation
Analito | N.º de CAS | Concentración |
---|---|---|
1,2-Diclorobenceno-d4 | 2199-69-1 | 1000μg/ml |
2-Fluorobifenilo | 321-60-8 | 1000μg/ml |
Nitrobenceno-d5 | 4165-60-0 | 1000μg/ml |
p-Terfenilo-d14 | 1718-51-0 | 1000 μ g/ml |
Certifications
Accredited by A2LA for ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34 and certified by UL-DQS to ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA Complaint
Product intended for laboratory use only