Learn More
Patrón de sustitutos de bases/neutros, SPEX CertiPrep™
Certificación ISO/IEC Guide 34 , material de referencia certificado según trazabilidad NIST
Marca: SPEX Certiprep CLP90-SB5
Detalles adicionales : CAS : 75-09-2 Peso : 0.05000kg Transport : UN number : 1993 Chem class : 3 Pack group : II
Includes: Frasco automuestreador, certificado de análisis rastreable del NIST acreditado por la Guía ISO/IEC 17025 y la Guía ISO/IEC 34, Hoja de datos de seguridad.
Descripción
Organic Standard manufactured for GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and other analytical instrumentation
Analito | N.º de CAS: | Concentración |
---|---|---|
1,2-diclorobenceno-d4 | 2199-69-1 | 1000 μg/ml |
2-Fluorobifenilo | 321-60-8 | 1000 μg/ml |
Nitrobenceno-d5 | 4165-60-0 | 1000 μg/ml |
p-terfenilo-d14 | 1718-51-0 | 1000 μg/ml |
Certifications
Acreditado por la A2LA para la ISO/IEC 17025 y la Guía 34 ISO/IEC y está certificado por UL-DQS según la ISO 9001
Compliance
Queja de GHS/OSHA
Especificaciones
Base/Neutrals Surrogate Standard | |
5 mL | |
El certificado de análisis indica los analitos objetivo con una exactitud de +/−2 % y realiza las correcciones de la pureza de materias primas. | |
1000 μg/ml | |
MeCl:Acetone |
5 ml de ampolla de vidrio con prescorda ámbar | |
2199-69-1,321-60-8,4165-60-0,1718-51-0 | |
GC, GC/MS, HPLC, LC/MS y otros instrumentos analíticos | |
1,2-Dichlorobenzene-d4,2-Fluorobiphenyl |
Seguridad y manipulación
- Base/Neutrals Surrogate Standard, 5 mL
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Carcinogenicidad Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Líquido inflamable Categoría 2
- Toxicidad para la reproducción Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
- H351-Se sospecha que provoca cáncer.
- H361-Se sospecha que perjudica la fertilidad o daña al feto.
Consejos de prudencia
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P405-Guardar bajo llave.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: dichloromethane, acetone, nitrobenzene-d5
Product intended for laboratory use only