Learn More
Buerkle™ Bomba de PP para barril - boquilla
Las bombas de PP para barril de polipropileno permiten trasegar líquidos de manera rápida desde barriles, garrafas y tanques. Gracias a la resistencia química del PP, es apta para el trasiego de ácidos, lejías y limpiadores corrosivos.
194.00€ - 279.00€
Especificaciones
Material | Polipropileno / Juntas de PTFE |
---|---|
Propiedades de resistencia | Resistentes a sustancias químicas |
Tipo | Bomba para barril |
Para utilizar con | Barril, recipiente, tanques, alimentos |
Aplicaciones | Industrial |
Código de producto | Marca | Fondo (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Fondo (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10078631
|
Buerkle™
5600-0501 |
50 cm |
194.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10333332
|
Buerkle™
5600-0651 |
65 cm |
194.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10313382
|
Buerkle™
5600-0801 |
80 cm |
200.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10201832
|
Buerkle™
5600-1001 |
100 cm |
211.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10476612
|
Buerkle™
5600-1251 |
125 cm |
279.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10486612
|
Buerkle™
5600-1501 |
150 cm |
267.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Bomba de PP para barril con boquilla fija.
Las bombas para barril de polipropileno permiten trasegar líquidos de manera rápida desde barriles, garrafas y tanques.
Gracias a la resistencia química del PP, es apta para el trasiego de ácidos, lejías y limpiadores corrosivos.
La válvula de retención de la bomba para barril, situada en el fondo, y la profundidad de inmersión de regulación continua por medio de abrazaderas de rosca garantizan un buen vaciado. La abrazadera de rosca fija la bomba para barriles al recipiente de forma segura. Abrazaderas de rosca y adaptadores de rosca para recipientes convencionales disponibles como accesorios.
- Juntas de PTFE
- Tubo sumergible con un diámetro de 32 mm
- Capacidad de transporte de hasta 12 l/min, aprox.
- Para barriles y tanques de entre 30 y 1000 litros
Especificaciones
Polipropileno / Juntas de PTFE | |
Bomba para barril | |
Industrial | |
32 mm |
Resistentes a sustancias químicas | |
Barril, recipiente, tanques, alimentos | |
Tubo de descarga |