Learn More
Buerkle™ Bomba para barril de polipropileno con tubo de descarga rígido
Código de producto. 10486612 Tienda Bürkle Productos
Change view
Click to view available options
Fondo (métrico):
50 cm
65 cm
80 cm
100 cm
125 cm
150 cm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Fondo (métrico) unitSize
10486612 150 cm cada uno
10078631 50 cm cada uno
10333332 65 cm cada uno
10313382 80 cm 1 PCS
10201832 100 cm cada uno
10476612 125 cm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 10486612 Proveedor Buerkle™ N.º de proveedor 56001501
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
La bomba de barril de polipropileno Buerkle™ con tubo de descarga rígido permite una transferencia rápida de líquidos desde barriles, recipientes y tanques.
  • Juntas de PTFE
  • Bomba para barril de PP con tubo de descarga rígido
  • La buena resistencia química del PP permite la transferencia de ácidos, álcalis y detergentes agresivos.
  • La válvula antirretorno de montaje inferior de la bomba para barril y la profundidad de inmersión, que se pueden ajustar de forma continua con las juntas de rosca de barril, garantizan una buena eliminación del líquido residual.
  • Las juntas de rosca de barril fijan la bomba de forma segura al barril.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Aplicaciones Industrial
Caudal 300 mL/recorrido
Incluye Tubo de descarga
Tamaño de abertura (métrico) 32 mm
Peso (métrico) 0,25 kg
Longitud global (métrico) 159 cm
Para utilizar con Barril, recipiente, tanques, alimentos
Fondo (métrico) 150 cm
Longitud del tubo de la bomba 150 cm
Propiedades de resistencia Productos químicos
Tipo Bomba para barril
Material Polipropileno, PTFE