Learn More
Thermo Scientific™ Cartuchos y filtros Barnstead™ Easypure™
Prolongue la duración de sus sistemas de purificación de agua Thermo Scientific™ Barnstead™ Easypure™ II o Easypure™ RF con los cartuchos y filtros de recambio.
Marca: Thermo Scientific™ D502124
Detalles adicionales : Peso : 2.60000kg
Descripción
Prolongue la duración de sus sistemas de purificación de agua Thermo Scientific™ Barnstead™ Easypure™ II o Easypure™ RF con los cartuchos y filtros Barnstead™ Easypure™. Elija el pack de cartuchos apropiado para el agua de suministro y para su sistema.
D502126:
- Incluye: Orgánico/coloide; dos filtros de intercambio de iones Thermo Scientific™ Ultrapure™
- Filtro de tipo 1
D502124:
- Incluye: Orgánico/coloide, intercambio de iones ultrapuro, eliminación de materia orgánica sin materia orgánica
- Filtro ultrabajo con cartucho sin materia orgánica
D502127:
- Incluye: 09-034-18 de materia orgánica/intercambio de iones; dos 09-050-46 de intercambio de iones ultrapuro
- Filtro de tipo 1
D502125:
- Incluye: 09-034-18 de materia orgánica/intercambio de iones, 09-050-46 de intercambio de iones ultrapuros, 09-034-16 de eliminación de materia orgánica sin materia orgánica
- Filtro ultrabajo con cartucho sin materia orgánica
Especificaciones
Paquete de cartuchos; suministro desionizado | |
Desionizado | |
Easypure™ II UV y Easypure II UV/UF | |
Paquete de cartuchos |