Learn More
Thermo Scientific™ Cartuchos y filtros Barnstead™ Easypure™
Prolongue la duración de sus sistemas de purificación de agua Thermo Scientific™ Barnstead™ Easypure™ II o Easypure™ RF con los cartuchos y filtros de recambio.
78.70€ - 1140.00€
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10422962
|
Thermo Scientific™
D502124 |
Easypure™ II UV y Easypure II UV/UF | Paquete de cartuchos; suministro desionizado |
531.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10895960
|
Thermo Scientific™
D50237 |
Easypure | Cartucho COOL de lecho mixto, 15,2 cm (6 pulg), ultrapuro |
78.70€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 03-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10728154
|
Thermo Scientific™
D502125 |
Easypure™ II UV y Easypure II UV/UF | Paquete de cartuchos; OI o suministro destilado |
531.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10041672
|
Thermo Scientific™
D502126 |
Easypure™ II y Easypure UF | Paquete de cartuchos; suministro desionizado |
516.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 06-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10133502
|
Thermo Scientific™
D502127 |
Easypure™ II y Easypure UF | Paquete de cartuchos; OI o suministro destilado |
488.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 01-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10498453
|
Thermo Scientific™
FL1192X1 |
Easypure™ UF y Easypure II UV/UF | Ultrafiltro |
1140.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11426348
|
Thermo Scientific™
D50230 |
Sistema EasyPure™ II, resina macrorreticular 2/3 y granular 1/3, carbón activado | Extracción coloidal/orgánica |
162.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10502074
|
Thermo Scientific™
D50245 |
Sistema EasyPure™ II RF, RF/UV | Saneamiento |
98.60€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
Prolongue la duración de sus sistemas de purificación de agua Thermo Scientific™ Barnstead™ Easypure™ II o Easypure™ RF con los cartuchos y filtros Barnstead™ Easypure™. Elija el pack de cartuchos apropiado para el agua de suministro y para su sistema.
D502126:
- Incluye: Orgánico/coloide; dos filtros de intercambio de iones Thermo Scientific™ Ultrapure™
- Filtro de tipo 1
D502124:
- Incluye: Orgánico/coloide, intercambio iónico ultrapuro, eliminación de materia orgánica sin materia orgánica
- Filtro ultrabajo con cartucho sin materia orgánica
D502127:
- Incluye: 09-034-18 de materia orgánica/intercambio de iones; dos filtros de intercambio de iones ultrapuros 09-050-46
- Filtro de tipo 1
D502125:
- Incluye: 09-034-18 de materia orgánica/intercambio de iones, 09-050-46 de intercambio de iones ultrapuros, 09-034-16 de eliminación de materia orgánica sin materia orgánica
- Filtro ultrabajo con cartucho sin materia orgánica