Learn More
Equip Labo™ Bancos Bare
Marca: Equip Labo™ 8077
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Especificaciones
Encimera de arenisca estirada | |
Arenisca estirada | |
Banco | |
750 mm | |
120 cm |
750 x 1200 x 900 mm | |
12 meses | |
900 mm | |
130 kg | |
150 mm |