Learn More
Cole-Parmer™ Balance Draft Shield
Clear acrylic prevents drafts from affecting weighings
Marca: Cole-Parmer™ 01019-06
Detalles adicionales : Peso : 5.89000kg
Descripción
El acrílico transparente evita que las corrientes de aire afecten a los pesajes
- No requieren montaje alguno.
- Orificio en el panel trasero para cables de alimentación
- Los bordes elevados en la parte superior de la carcasa permiten colocar con seguridad los accesorios de pesaje que se usan frecuentemente
- Minimiza el movimiento de aire alrededor de la balanza para conseguir lecturas más rápidas y estables
Especificaciones
Transparente | |
19,75 x 18 x 18,5 in | |
457 mm | |
L |