Learn More
Cole-Parmer™ Protección contra turbulencias de aire para balanza
Código de producto. p-8003498 Tienda Cole-Parmer Productos
Change view
Click to view available options
Anchura (métrico):
330 mm
381 mm
457 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Anchura (métrico) unitSize
15380645 330 mm cada uno
12891763 381 mm cada uno
15300655 457 mm cada uno
3 options
Código de producto. 15380645
Marca: Cole-Parmer™ 0101902
El acrílico transparente evita que las turbulencias de aire afecten a los pesajes
El acrílico transparente evita que las corrientes de aire afecten a los pesajes
  • No requieren montaje alguno.
  • Orificio en el panel trasero para cables de alimentación
  • Los bordes elevados en la parte superior de la carcasa permiten colocar con seguridad los accesorios de pesaje que se usan frecuentemente
  • Minimiza el movimiento de aire alrededor de la balanza para conseguir lecturas más rápidas y estables
Especificaciones
Color Transparente
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 14,75 x 13 x 13,5 in
Anchura (imperial) 13 in
Anchura (métrico) 330 mm
Tamaño Pequeño