Learn More
Bal Supply Stainless-Steel Pinch Clamps for Ball and Socket Joints
Easy, secure way to marry ball-and-socket joints
en la oferta
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Cantidad | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Cantidad | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
12596239
|
Bal Supply
05885B |
For Ball to Socket Joint Size: 12/1 and 12/5 | 12/Pk. | Without the screw device |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
Descripción
Spring-loaded pinch clamp with forked jaws on both sides of the joint ensures tight fit.
- 05-885C and 05-885E through K have screw-locking device
- Work well on both O-ring and ball-and-socket joints
- Others are intended for ball-and-socket joints only