Learn More
Bal Supply Stainless-Steel Pinch Clamps for Ball and Socket Joints
Beschreibung
Spring-loaded pinch clamp with forked jaws on both sides of the joint ensures tight fit.
- 05-885C and 05-885E through K have screw-locking device
- Work well on both O-ring and ball-and-socket joints
- Others are intended for ball-and-socket joints only
Spezifikation
Spezifikation
| Cantidad | 12/paq |
| Tipo | Pinch Clamp |
| Material | Acero inoxidable |
| Incluye | Sin dispositivo de bloqueo de tornillo |
| Tamaño | Juntas de 18/7 a 18/9 |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?