Learn More
Bal Supply Stainless-Steel Pinch Clamps for Ball and Socket Joints
Código de producto. 12596239
Encompass
Change view
Click to view available options
Tamaño:
Juntas de 18/7 a 18/9
Cantidad:
12/paq
Incluye:
Sin dispositivo de bloqueo de tornillo
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Tamaño Cantidad Incluye unitSize
12596239 Juntas de 18/7 a 18/9 12/paq Sin dispositivo de bloqueo de tornillo 1 PCS
1 options
Código de producto. 12596239 Proveedor Bal Supply N.º de proveedor 05885B
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Easy, secure way to marry ball-and-socket joints
Spring-loaded pinch clamp with forked jaws on both sides of the joint ensures tight fit.
  • 05-885C and 05-885E through K have screw-locking device
  • Work well on both O-ring and ball-and-socket joints
  • Others are intended for ball-and-socket joints only
Spezifikation
Cantidad 12/paq
Tipo Pinch Clamp
Material Acero inoxidable
Incluye Sin dispositivo de bloqueo de tornillo
Tamaño Juntas de 18/7 a 18/9
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.