Learn More
Masterflex™ Tubos para bomba B/T™ de silicona curada al platino PerfectPosition™
Garantice un rendimiento óptimo de la bomba Masterflex™ de la serie B/T
Marca: Masterflex™ 96510-87
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Descripción
- Los excepcionales tubos Masterflex™ se someten a pruebas estrictas para garantizar un rendimiento y unas horas de vida útil de la bomba óptimos con el equipo de bomba peristáltica
- Extruidos con precisión a tolerancias ajustadas para una alta repetibilidad, precisión y reproducibilidad
- Líder en el mercado a escala mundial de las formulaciones de mayor compatibilidad química
- Hay distintas configuraciones y longitudes de un solo uso adaptadas para minimizar el tiempo de inactividad
- Probado según la normativa para que sean aptos para la aplicación para la que usted lo necesite
- Nuestras opciones de empaquetado únicas para paquetes, cajas y bovinas son fáciles de solicitar y entregar
- Claridad ligeramente mayor que la de los tubos curados con peróxido
- Superficies lisas; niveles inferiores de unión a proteínas
- Potencial lixiviable inferior
- Idóneo para uso farmacéutico y biotecnológico
- Los tubos para bombas Masterflex™ B/T™ se han fabricado para tolerancias de precisión extremadamente elevadas que se corresponden con nuestros cabezales de bomba B/T, con la consiguiente garantía de una larga vida útil de los tubos y un caudal preciso y repetible.
- Nuestro tubo para bomba se ha sometido a pruebas en fábrica, así como a inspecciones ópticas para ofrecer el mejor rendimiento de su bomba peristáltica.
Especificaciones
Tubos de bombas | |
Sí | |
Silicona (curada al platino) | |
3 m | |
de -40 °C | |
18900 mL/min | |
Transparente | |
660 mm Hg |
Aprobado por la FDA; Prop 65 NA (sin químicos Prop 65) | |
12,7 mm | |
10 ft | |
Uso farmacéutico y biotecnológico | |
87 | |
1,9 cm (1 x 2 pulg) | |
35 psi, 2,4 bar | |
de 100 °C |