Learn More
Masterflex™ Tubos para bomba B/T™ de silicona curada al platino PerfectPosition™
Garantice un rendimiento óptimo de la bomba Masterflex™ de la serie B/T
660.00€ - 1925.00€
Especificaciones
Tipo de producto Tubos de bombas
Certificaciones/conformidad Aprobado por la FDA; Prop 65 NA (sin químicos Prop 65)
Esterilizables en autoclave
Material Silicona (curada al platino)
Longitud global (imperial) 10 ft
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Tamaño de los tubos Diámetro interior (métrico) Caudal Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Tamaño de los tubos Diámetro interior (métrico) Caudal Precio Cantidad y disponibilidad  
11866793
Ver documentos Detalles de la promoción
Masterflex™
96510-87
87 12,7 mm 18900 mL/min
660.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
N/A
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto
Ver productos alternativos
11876793
Ver documentos Detalles de la promoción
Masterflex™
96510-91
91 19 mm De 1,4 a 44 l/min
1925.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-08-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Los excepcionales tubos Masterflex™ se someten a pruebas estrictas para garantizar un rendimiento y unas horas de vida útil de la bomba óptimos con el equipo de bomba peristáltica
  • Extruidos con precisión a tolerancias ajustadas para una alta repetibilidad, precisión y reproducibilidad
  • Líder en el mercado a escala mundial de las formulaciones de mayor compatibilidad química
  • Hay distintas configuraciones y longitudes de un solo uso adaptadas para minimizar el tiempo de inactividad
  • Probado según la normativa para que sean aptos para la aplicación para la que usted lo necesite
  • Nuestras opciones de empaquetado únicas para paquetes, cajas y bovinas son fáciles de solicitar y entregar
  • Claridad ligeramente mayor que la de los tubos curados con peróxido
  • Superficies lisas; niveles inferiores de unión a proteínas
  • Potencial lixiviable inferior
  • Idóneo para uso farmacéutico y biotecnológico
  • Los tubos para bombas Masterflex™ B/T™ se han fabricado para tolerancias de precisión extremadamente elevadas que se corresponden con nuestros cabezales de bomba B/T, con la consiguiente garantía de una larga vida útil de los tubos y un caudal preciso y repetible.
  • Nuestro tubo para bomba se ha sometido a pruebas en fábrica, así como a inspecciones ópticas para ofrecer el mejor rendimiento de su bomba peristáltica.
Especificaciones
Especificaciones
Tubos de bombas
10 ft
de -40 °C
de 100 °C
Aprobado por la FDA; Prop 65 NA (sin químicos Prop 65)
Silicona (curada al platino)
3 m
660 mm Hg