Learn More
Azuleno, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
62.80€ - 404.00€
CAS | 275-51-4 |
---|---|
Fórmula molecular | C10H8 |
Peso molecular (g/mol) | 128.174 |
Número MDL | MFCD00003810 |
Clave InChI | CUFNKYGDVFVPHO-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | cyclopentacycloheptene, azunamic, bicyclo 5.3.0 decapentaene, azulen, unii-82r6m9mglp, bicyclo 5.3.0-1,3,5,7,9-decapentaene, bicyclo 5.3.0-deca-2,4,6,8,10-pentaene, 82r6m9mglp, azulekeep |
PubChem CID | 9231 |
ChEBI | CHEBI:31249 |
Nombre IUPAC | azuleno |
SMILES | C1=CC=C2C=CC=C2C=C1 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11358075
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L08271.MD |
250 mg |
62.80€
250 miligramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11348075
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L08271.03 |
1 g |
168.00€
1 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15478879
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L08271.06 |
5 g |
404.00€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Azulene is used as an additive in ointments. It is an active ingredient in cosmetics, shaving creams and other topicals. It is used as antioxidant and in anti-inflammatory activities. It is involved in the colorimetric determination of furfural. It acts as ligand for low valent metals and forms pi complexes with both cyclopentadienyl and cylcloheptatrienyl ligands in organometallic chemistry. It is also used as precursor for the preparation of (azulene)Mo2 (CO)6 and (azulene)Fe2 (CO)5.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
AplicacionesEl azuleno se usa como aditivo en ungüentos. Es un ingrediente activo en cosméticos, cremas para afeitar y otros productos. Se utiliza como antioxidante y en actividades antiinflamatorias. Participa en la determinación colorimétrica del furfural. Actúa como ligando para metales de baja valencia y forma complejos pi con ligandos de ciclopentadienilo y cicloheptatrienilo en la química organometálica. También se utiliza como precursor para la preparación de (azuleno)Mo2 (CO)6 y (azuleno)Fe2 (CO)5.
Solubilidad
Soluble en disolventes orgánicos.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
275-51-4 | |
128.174 | |
CUFNKYGDVFVPHO-UHFFFAOYSA-N | |
9231 | |
azuleno |
C10H8 | |
MFCD00003810 | |
cyclopentacycloheptene, azunamic, bicyclo 5.3.0 decapentaene, azulen, unii-82r6m9mglp, bicyclo 5.3.0-1,3,5,7,9-decapentaene, bicyclo 5.3.0-deca-2,4,6,8,10-pentaene, 82r6m9mglp, azulekeep | |
CHEBI:31249 | |
C1=CC=C2C=CC=C2C=C1 |
Especificaciones
Azulene | |
98°C to 101°C | |
C10H8 | |
969517 | |
cyclopentacycloheptene, azunamic, bicyclo 5.3.0 decapentaene, azulen, unii-82r6m9mglp, bicyclo 5.3.0-1,3,5,7,9-decapentaene, bicyclo 5.3.0-deca-2,4,6,8,10-pentaene, 82r6m9mglp, azulekeep | |
CUFNKYGDVFVPHO-UHFFFAOYSA-N | |
azuleno | |
9231 | |
128.17 |
275-51-4 | |
241°C to 243°C | |
MFCD00003810 | |
14,926 | |
Soluble in organic solvents. | |
C1=CC=C2C=CC=C2C=C1 | |
128.174 | |
CHEBI:31249 | |
99% |
Seguridad y manipulación
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H320-H335.
missing translation for 'einecsNumber' : 205-993-6
missing translation for 'rtecsNumber' : CO4570000.
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes
RUO – Research Use Only